Learn More
Plas Labs™ Caja de guantes multiestación
Descripción
Caja de guantes 'Basic'
• Anchura interior 105cm
• Visibilidad total de la cámara
• Doble junta neopreno y bridas de prensión ajustables
• La caja de guantes soporta una diferencia de prensión máxima de 15 mbar
• Equipo interno
• Tamaño 9, longitud 75cm, espesura 0,4mm
• Caja de guantes de doble puesto
• Anchura interior 105cm
• Visibilidad total de la cámara
• Doble junta neopreno y bridas de prensión ajustables
• La caja de guantes soporta una diferencia de prensión máxima de 15 mbar
• Equipo interno
• Tamaño 9, longitud 75cm, espesura 0,4mm
• Caja de guantes de doble puesto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de guantes multiestación |
| Para utilizar con (aplicación) | Para estudios de enfermedades infecciosas |
| Incluye | Con filtros HEPA y carbón |