Learn More
Pipeta monocanal Multipette™ E3x
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Incluye:
Adaptador de carga, 2 Combitips advanced™ paquetes de surtido
Soporte cargador, 2 Combitips advanced™ paquetes surtidos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Proporciona una dispensación de alta precisión independientemente de las propiedades físicas del líquido. La pipeta monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3x permite el funcionamiento con una mano y la expulsión de puntas sin contacto.
Crea un sistema de dispensación versátil que funciona de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo y, por tanto, es capaz de pipetear cualquier líquido al tiempo que mantiene los más altos estándares para obtener resultados precisos.
- Control total del volumen, mayor precisión y reproducibilidad al mismo tiempo que reduce el esfuerzo físico durante el uso.
- Dispensación a alta velocidad con pistón motorizado
- Reconocimiento de punta automática Combitip™ advanced™
- Expulsión de puntas con un botón
- Intervalo de volumen de 1 μl a 50 ml
- Batería de iones de litio
- Pantalla iluminada
- Dispensación automática
- Aspiración (pipeteo de sobrenadantes)
- Valoración
- Dispensación secuencial
- Modo combinado de aspiración y dispensación
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Puntas compatibles | Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ |
| Para utilizar con | CombiTip™ |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Dispensador de líquidos |
| Volumen (métrico) | 1 a 50 mL |
| Pantalla | Color iluminado |
| Incluye | Adaptador de carga, 2 Combitips advanced™ paquetes de surtido |
| Número de velocidades | 8 |