Learn More
Scotch-Brite™ Bayetas de microfibra multiuso 2030
Descripción
- Especialmente diseñadas para absorber eficazmente el polvo, la suciedad, las huellas dactilares, la grasa, el aceite y la humedad de las superficies
- Elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza en muchos casos
- Muy eficaces en limpieza en seco
- Fáciles de enjuagar
- Se pueden lavar a máquina hasta 200 veces a 95 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallas |
| Material | Microfibra |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 400 x 300 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de superficies comunes |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Instrucciones de cuidado | Se pueden lavar a máquina |