Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Multi-Channel
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 300 μl
De 10 to 100 μl
De 20 to 200 μl
De 50 to 1200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Permite un pipeteado exacto y preciso
- El pistón motorizado permite una alta reproducibilidad y precisión del pipeteo en todos los modos
- Asociado con TRACKMAN™ Connected y su aplicación PipettePilot™, PIPETMAN™ M Connected reduce el riesgo de error humano al transferir parámetros de pipeteo verificables y comandos en la pipeta
- Mayor funcionalidad
- La intuitiva interfaz cuenta con cinco modos de pipeteo para un gran número de aplicaciones: Pipeta, repetitiva, mezcla, inversa y personalizada
- Crea y transfiere hasta 10 protocolos personalizados desde el software PIPETMAN™ M. Connected hasta la pipeta
- La conexión Bluetooth™ permite la comunicación con TRACKMAN™ Connected y le ayuda a guiarle a través de su protocolo que le indica dónde, cuándo y cuánto pipetear con interacciones en tiempo real
- Fácil y sencillo de utilizar
- Aspire y dispense con un solo clic del botón y expulse las puntas con facilidad
- El diseño ligero y ergonómico se apoya cómodamente en la mano para una máxima comodidad de pipeteo
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Universal |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Naranja |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Punta de pipeta, TRACKMAN™ Connected |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | <1,0% - <0,4% |
| Número de canales | 8 |
| Mostrar más |