Learn More
Gilson™ PIPETMANTM M Multi-Channel
GREENER_CHOICE
PIPETMANTM M Multi-Channel is a BluetoothTM-enabled electronic pipette that offers accuracy and precision in both standard and repetitive pipetting modes.
Marca:  Gilson™ F81051
804.52 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16358157
  • 1555.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
  • Permite un pipeteado exacto y preciso
  • El pistón motorizado permite una alta reproducibilidad y precisión del pipeteo en todos los modos
  • Asociado con TRACKMAN™ Connected y su aplicación PipettePilot™, PIPETMAN™ M Connected reduce el riesgo de error humano al transferir parámetros de pipeteo verificables y comandos en la pipeta
  • Mayor funcionalidad
  • La intuitiva interfaz cuenta con cinco modos de pipeteo para un gran número de aplicaciones: Pipeta, repetitiva, mezcla, inversa y personalizada
  • Crea y transfiere hasta 10 protocolos personalizados desde el software PIPETMAN™ M. Connected hasta la pipeta
  • La conexión Bluetooth™ permite la comunicación con TRACKMAN™ Connected y le ayuda a guiarle a través de su protocolo que le indica dónde, cuándo y cuánto pipetear con interacciones en tiempo real
  • Fácil y sencillo de utilizar
  • Aspire y dispense con un solo clic del botón y expulse las puntas con facilidad
  • El diseño ligero y ergonómico se apoya cómodamente en la mano para una máxima comodidad de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Gilson™ PIPETMANTM M Multi-Channel > Número de canales: 12; Intervalo de volumen: De 1 a 20 μl