missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUL1 Antibody (5H6.2D5), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18146074 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18146074 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18146074 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP231361V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUL1 Monoclonal specifically detects MUL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUL1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5H6.2D5
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C1orf166mitochondrial E3 ubiquitin ligase 1, E3 ubiquitin-protein ligase MUL1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ12875, GIDERP11-401M16.2, Growth inhibition and death E3 ligase, MAPLE3 ubiquitin ligase, mitochondrial E3 ubiquitin protein ligase 1, mitochondrial ubiquitin ligase activator of NF-kB, mitochondrial ubiquitin ligase activator of NFKB 1, Mitochondrial-anchored protein ligase, MULANchromosome 1 open reading frame 166, Putative NF-kappa-B-activating protein 266, RING finger protein 218, RNF218mitochondria-anchored protein ligase
Símbolos de los genes MUL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant protein made to a C-terminal portion of the human MUL1 protein (between residues 200-352) [UniProt Q969V5]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Signal Transduction, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.