Learn More
MUDENG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 26567-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
As part of AP-5, a probable fifth adaptor protein complex it may be involved in endosomal transport.Especificaciones
| MUDENG | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| AP5M1 | |
| AP-5 complex subunit mu-1, AP5M1, C14orf108, MuD, MUDENG | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 55745 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9H0R1 | |
| AP5M1 | |
| MUDENG Fusion Protein Ag23486 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion