Learn More
MUDENG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7211781 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16884985 20 μL 20 microlitros
16874985 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16884985
Marca: Proteintech 265671AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
As part of AP-5, a probable fifth adaptor protein complex it may be involved in endosomal transport.
Especificaciones
Antígeno MUDENG
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AP5M1
N.º de referencia del gen Q9H0R1
Alias de gen AP-5 complex subunit mu-1, AP5M1, C14orf108, MuD, MUDENG
Símbolos de los genes AP5M1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MUDENG Fusion Protein Ag23486
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55745
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG