Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente desinfectante Mucocit-T |
| Formulario | Líquido |
| pH | 10 |
| Aspecto | Azul claro |
| Composición | 100 g de Mucocit™ T contienen: 7 g de cloruro de didecildimetilamonio, 4,5 kg de alkilpropilendiamino-1,5-bi |
| Tipo de recipiente | Lata |
| Para utilizar con (aplicación) | Para instrumentos sensibles |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 5 L |