Learn More
Descrizione
- Concentrado de alto rendimiento líquido y alcalino para baños de inmersión y ultrasónicos. Limpiador universal para equipos de laboratorio e instrumentos de vidrio, porcelana, plástico, caucho y metal
- Los artículos se limpian en cuestión de 10 a 30 minutos, sin ayuda mecánica
- Mucasol™ sustituye al ácido cromosulfúrico, está libre de cloro y álcalis cáusticos y es no tóxico, inocuo, no agresivo y biodegradable
- Debe evitarse la exposición prolongada de superficies de cinc y aluminio no anodizado
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Detergente universal Mucasol |
| pH | ∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %) |
| Aspecto | Verde claro |
| Composición | Alcalino; > 30 % fosfatos, < 5 % surfactantes aniónicos, surfactantes anfóteros, agentes complejos, |
| Concentración | Baño ultrasónico: del 0,2 al 2 % (de 1,4 a 14 ml/l); baño de inmersión: del 0,7 al 3 % (de 5 a 22 ml/l) |
| Tipo de recipiente | Bidón «jerrycan» |
| Para utilizar con (aplicación) | Para baños ultrasónicos y de inmersión. Limpiador universal para equipos de laboratorio e instrumentos de vidrio, porcelana, plástico, caucho y metal |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 5 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- mucasol
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?