missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC6 Antibody (MUC6/916), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18754840 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18754840 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18754840

Marca: Novus Biologicals NBP247799R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC6 Monoclonal antibody specifically detects MUC6 in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC6
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MUC6/916
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen gastric mucin, Gastric mucin-6, MUC-6, mucin 6, gastric, mucin 6, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment covering tandem repeats of human MUC6 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q6W4X9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4588
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.