missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC6 Antibody (MUC6/1553R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18638226 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18638226 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638226

Marca: Novus Biologicals NBP308352PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MUC6 Monoclonal antibody specifically detects MUC6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MUC6/1553R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen gastric mucin, Gastric mucin-6, MUC-6, mucin 6, gastric, mucin 6, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human MUC6 protein (Uniprot: Q6W4X9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4588
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.