missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC5AC Antibody (45M1) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Código de producto. 18639275 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18639275 7 mL 7 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18639275 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP244450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC5AC Monoclonal antibody specifically detects MUC5AC in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken, Feline, Mammalia, Monkey, Rabbit, Bovine (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC5AC
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Dot Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 45M1
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen gastric mucin, leB, lewis B blood group antigen, major airway glycoprotein, MUC5, mucin 5, subtypes A and C, tracheobronchial/gastric, mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming, mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming pseudogene, mucin-5 subtype AC, tracheobronchial, mucin-5AC, TBM, tracheobronchial mucin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno M1 mucin preparation from the fluid of an ovarian mucinous cyst belonging to an O Le(a-b) patient
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Extracellular Matrix, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4586
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.