Learn More
MUC4, Mouse anti-Human, Clone: MUC4/3084, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7182564 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18275306 20 μg 20 microgramos
18206768 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18275306
Marca: Novus Biologicals NBP27973120UG
Mouse Monoclonal Antibody
MUC4 Monoclonal specifically detects MUC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MUC4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon MUC4/3084
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q99102, Q99102
Alias de gen Ascites sialoglycoprotein, ASGP, HSA276359, MUC-4, mucin 4, cell surface associated, mucin 4, tracheobronchial, mucin-4, Pancreatic adenocarcinoma mucin, Testis mucin, Tracheobronchial mucin
Símbolos de los genes MUC4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 1730-1864) of human MUC4 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4585
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ