missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC4 Antibody (MUC4/3105), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18652690 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18652690 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18652690 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279867PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC4 Monoclonal antibody specifically detects MUC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon MUC4/3105
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Ascites sialoglycoprotein, ASGP, HSA276359, MUC-4, mucin 4, cell surface associated, mucin 4, tracheobronchial, mucin-4, Pancreatic adenocarcinoma mucin, Testis mucin, Tracheobronchial mucin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 1730-1864) of human MUC4 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q99102)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4585
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.