Learn More
MUC4 Antibody (MUC4/3105), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18626551 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18626551 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18626551
Marca: Novus Biologicals NBP279867PE
Mouse Monoclonal Antibody
MUC4 Monoclonal antibody specifically detects MUC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MUC4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon MUC4/3105
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Ascites sialoglycoprotein, ASGP, HSA276359, MUC-4, mucin 4, cell surface associated, mucin 4, tracheobronchial, mucin-4, Pancreatic adenocarcinoma mucin, Testis mucin, Tracheobronchial mucin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 1730-1864) of human MUC4 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q99102)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4585
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ