missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC3 Antibody (MUC3/2992R), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590252 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590252 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590252 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308351UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MUC3 Monoclonal antibody specifically detects MUC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MUC3/2992R
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MUC-3A, mucin 3, intestinal, mucin 3A, cell surface associated, mucin 3A, intestinal, mucin-3A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of 35 amino acids, SIB35 (C-HSTPSFTSSITTTETTSHSTPSFTSSITTTETTS), which contains two of the MUC3 tandem repeats, coupled to KLH.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4584
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.