missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC2 Antibody (SPM296), Novus Biologicals™

Código de producto. 18143905 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18143905 0.02 mg 0.02 miligramo
18174813 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18143905 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2329840.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC2 Monoclonal specifically detects MUC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM296
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0ug/ml
Formulación PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q02817
Alias de gen Intestinal mucin-2, MLP, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, mucin-like protein, SMUC
Símbolos de los genes MUC2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide of 29 amino acids KYPTTTPISTTTMVTPTPTPTGTQTPTTT from MUC2 protein, coupled to KLH.
Peso molecular del antígeno 520 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4583
Especificidad de la prueba Recognizes a single glycoprotein of 520kDa, identified as mucin 2 (MUC2). This MAb shows no cross-reaction with human milk fat globule membranes, MUC1, or MUC3. Mucins are high molecular weight glycoproteins, which constitute the major component of the mucus layer that protects the gastric epithelium.MUC2 is specifically expressed in goblet cells of the small intestine & colon; in about 65% of colonic carcinomas and about 40% of gastric carcinomas. MUC2 is rarely expressed outside of the GI tract with the exceptions of mucinous carcinoma of breast and clear cell-type carcinomas of the ovary.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.