missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC2 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18541437 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 405
Código de producto.
18541437 0.1 mL, DyLight 405
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18541437

Marca: Novus Biologicals NBP323576V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MUC2 Polyclonal antibody specifically detects MUC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Intestinal mucin-2, MLP, MUC2, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, SMUC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of the human MUC2 protein (between amino acids 4900-4950) [UniProt Q02817]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Inflammation, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4583
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.