missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC2 Antibody (CL9148) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30308433 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30308433 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30308433

Marca: Novus Biologicals NBP321168PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC2 Monoclonal antibody specifically detects MUC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL9148
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Intestinal mucin-2, MLP, MUC2, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, SMUC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q02817, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Inflammation, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4583
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.