Learn More
MUC2 Antibody (CL9148) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30307823 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30307823 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30307823
Marca: Novus Biologicals NBP321168APC
Mouse Monoclonal Antibody
MUC2 Monoclonal antibody specifically detects MUC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MUC2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL9148
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Intestinal mucin-2, MLP, MUC2, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, SMUC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q02817, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Inflammation, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4583
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a