missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC2 Antibody (994/152), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18764082 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18764082 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18764082 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250521JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC2 Monoclonal antibody specifically detects MUC2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 994/152
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Intestinal mucin-2, MLP, MUC2, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, SMUC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This MUC2 Antibody (994/152) was developed against a peptide based on the tandem repeat sequence of MUC2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Inflammation, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4583
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.