Descripción
MUC13 Monoclonal antibody specifically detects MUC13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MUC13 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MUC13/13112 |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | Down-regulated in colon cancer 1FLJ20063, DRCC1, MUC-13, mucin 13, cell surface associated, mucin 13, epithelial transmembrane, mucin-13, RECC |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa100-300) of human MUC13 protein (Uniprot: Q9H3R2). Exact sequence is proprietary. |
| Mostrar más |