Learn More
MUC13 Antibody (MUC13/13111), Novus Biologicals™
Código de producto. 30297718 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30297718 100 μg 100 microgramos
30296924 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 30297718
Marca: Novus Biologicals NBP344615100ug
Mouse Monoclonal Antibody
MUC13 Monoclonal antibody specifically detects MUC13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MUC13
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon MUC13/13111
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Down-regulated in colon cancer 1FLJ20063, DRCC1, MUC-13, mucin 13, cell surface associated, mucin 13, epithelial transmembrane, mucin-13, RECC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa100-300) of human MUC13 protein (Uniprot: Q9H3R2). Exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56667
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ