Learn More
MUC13 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18424716 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18424716 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18424716
Marca: Novus Biologicals NBP224566UV
Rabbit Polyclonal Antibody
MUC13 Polyclonal antibody specifically detects MUC13 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MUC13
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Down-regulated in colon cancer 1FLJ20063, DRCC1, MUC-13, mucin 13, cell surface associated, mucin 13, epithelial transmembrane, mucin-13, RECC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 480-512 of human Mucin 13 was used as the immunogen.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56667
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG