missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC1 Antibody (SPM132), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18708020 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18708020 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18708020 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234737MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC1 Monoclonal antibody specifically detects MUC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SPM132
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, CD227, CD227 antigen, DF3 antigen, EMA, episialin, H23 antigen, H23AG, KL-6, MAM6, MUC-1, MUC1/ZD, mucin 1, cell surface associated, mucin 1, transmembrane, mucin-1, Peanut-reactive urinary mucin, PEMMUC-1/SEC, PEMT, Polymorphic epithelial mucin, PUMMUC-1/X, tumor associated epithelial mucin, Tumor-associated epithelial membrane antigen, Tumor-associated mucin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human milk fat globule membranes (Uniprot: P15941)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Inflammation, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4582
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.