missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC1 Antibody (r115D8), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145272 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145272 0.1 mL 0.10 ml
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145272

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals NBP324150CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC1 Monoclonal antibody specifically detects MUC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MUC1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon r115D8
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, CD227, CD227 antigen, DF3 antigen, EMA, episialin, H23 antigen, H23AG, KL-6, MAM6, MUC-1, MUC1/ZD, mucin 1, cell surface associated, mucin 1, transmembrane, mucin-1, Peanut-reactive urinary mucin, PEMMUC-1/SEC, PEMT, Polymorphic epithelial mucin, PUMMUC-1/X, tumor associated epithelial mucin, Tumor-associated epithelial membrane antigen, Tumor-associated mucin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human MUC1 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Inflammation, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4582
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.