Learn More
MUC1 Antibody (MUC1/8109R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
294.00€ - 522.90€
Especificaciones
| Antígeno | MUC1 |
|---|---|
| Clon | MUC1/8109R |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18660904
|
Novus Biologicals
NBP3-20651-100ug |
100 μg |
553.00€ 522.90€ / 100 microgramos Ahorro 30.10€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18693595
|
Novus Biologicals
NBP3-20651-20ug |
20 μg |
311.00€ 294.00€ / 20 microgramos Ahorro 17.00€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MUC1 Monoclonal antibody specifically detects MUC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| MUC1 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Inflammation, Signal Transduction | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 4582 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| MUC1/8109R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, CD227, CD227 antigen, DF3 antigen, EMA, episialin, H23 antigen, H23AG, KL-6, MAM6, MUC-1, MUC1/ZD, mucin 1, cell surface associated, mucin 1, transmembrane, mucin-1, Peanut-reactive urinary mucin, PEMMUC-1/SEC, PEMT, Polymorphic epithelial mucin, PUMMUC-1/X, tumor associated epithelial mucin, Tumor-associated epithelial membrane antigen, Tumor-associated mucin | |
| Recombinant full-length human MUC1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |