Learn More
MUC1 Antibody (GP1.4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18785023 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
20 microgramos
Cantidad:
20 ug
Código de producto. unitSize Cantidad
18785023 0.10 miligramo -
18498221 20 microgramos 20 ug
2 options
Código de producto. 18785023
Marca: Novus Biologicals NBP229408
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
MUC1 Monoclonal specifically detects MUC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MUC-1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Dilución Western Blot 0.5-1ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, ELISA 1-5ug/ml for coating, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2ug/ml, Immunoprecipitation 1-2ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1ug/ml
Método de purificación Protein A or G purified
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
For Research Use Only