Learn More
MTX-211, MedChemExpress
Código de producto. 16414118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16414118 10 mg 10 miligramos
16480467 50 mg 50 miligramos
16436817 5 mg 5 miligramos
16435086 100 mg 100 miligramos
16431079 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 16414118
Marca: Medchem Express HY107364
MedChemExpress MTX-211 is a dual inhibitor of EGFR and PI3K, used for the treatment of cancer and other diseases.
MTX-211 is a dual inhibitor of EGFR and PI3K, used for the treatment of cancer and other diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MTX-211
CAS 1952236-05-3
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H14Cl2FN5O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (26.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(NC1=CC(C2=CC(C(NC3=CC(Cl)=C(F)C=C3)=NC=N4)=C4C=C2)=CN=C1Cl)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 478.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease