Learn More
mtTFA Antibody (TFAM/9713), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200112521 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30296791 20 μg 20 microgramos
30290747 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 30296791
Marca: Novus Biologicals NBP34462120ug
Mouse Monoclonal Antibody
mtTFA Monoclonal antibody specifically detects mtTFA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno mtTFA
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon TFAM/9713
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen mitochondrial transcription factor A, MtTF1, mtTFA, TCF-6, TCF6L1, TCF6L2Mitochondrial transcription factor 1, TCF6TCF6L3, Transcription factor 6, Transcription factor 6-like 2, Transcription factor 6-like 2 (mitochondrial transcription factor), transcription factor A, mitochondrial
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human mtTFA protein (Uniprot: Q00059). Exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7019
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ