missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTO1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200062717 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18654900 0.02 mL 0.02 ml
18613831 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18654900

Marca: Novus Biologicals NBP2937400.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MTO1 Polyclonal antibody specifically detects MTO1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTO1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 1.1.1.40, EC 6.3.5, homolog of yeast Mto1, mitochondrial MTO1-3, mitochondrial translation optimization 1 homolog (S. cerevisiae), protein MTO1 homolog, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 420-680 of human MTO1 (NP_036255.2). QGVIAGINASLRVSRKPPFVVSRTEGYIGVLIDDLTTLGTSEPYRMFTSRVEFRLSLRPDNADSRLTLRGYKDAGCVSQQRYERACWMKSSLEEGISVLKSIEFLSSKWKKLIPEASISTSRSLPVRALDVLKYEEVDMDSLAKAVPEPLKKYTKCRELAERLKIEATYESVLFHQLQEIKGVQQDEALQLPKDLDYLTIRDVSLSHEVREKLHFSRPQTIGAASRIPGVTPAAIINLLRFVKTTQRRQSAMNESSKTDQY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25821
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.