missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MTO1 Polyclonal antibody specifically detects MTO1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MTO1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | EC 1.1.1.40, EC 6.3.5, homolog of yeast Mto1, mitochondrial MTO1-3, mitochondrial translation optimization 1 homolog (S. cerevisiae), protein MTO1 homolog, mitochondrial |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 420-680 of human MTO1 (NP_036255.2). QGVIAGINASLRVSRKPPFVVSRTEGYIGVLIDDLTTLGTSEPYRMFTSRVEFRLSLRPDNADSRLTLRGYKDAGCVSQQRYERACWMKSSLEEGISVLKSIEFLSSKWKKLIPEASISTSRSLPVRALDVLKYEEVDMDSLAKAVPEPLKKYTKCRELAERLKIEATYESVLFHQLQEIKGVQQDEALQLPKDLDYLTIRDVSLSHEVREKLHFSRPQTIGAASRIPGVTPAAIINLLRFVKTTQRRQSAMNESSKTDQY |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?