Learn More
Abnova™ MTNR1A (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16168011
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16168011 25 μg 25 microgramos
16158011 10 μg 10 microgramos
2 options
Código de producto. 16168011
Marca: Abnova™ H00004543Q01.25ug
Human MTNR1A partial ORF ( NP_005949, 296 a.a. - 350 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: GLLNQNFRKEYRRIIVSLCTARVFFVDSSNDVADRVKWKPSPLMTNNNVVKVDSV
Especificaciones
Número de acceso NP_005949
ID de gen (Entrez) 4543
Nombre melatonin receptor 1A
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen MEL-1A-R, MT1
Símbolo de gen MTNR1A
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer