Learn More
Abnova™ MTNR1A (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
- Sequence: GLLNQNFRKEYRRIIVSLCTARVFFVDSSNDVADRVKWKPSPLMTNNNVVKVDSV
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005949 |
| ID de gen (Entrez) | 4543 |
| Nombre | melatonin receptor 1A |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | MEL-1A-R, MT1 |
| Símbolo de gen | MTNR1A |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |