Learn More
MTMR2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18471692 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18471692 25 μL 25 microlitros
18154704 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18471692
Marca: Novus Biologicals NBP23358025ul
Rabbit Polyclonal Antibody
MTMR2 Polyclonal specifically detects MTMR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MTMR2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q13614
Alias de gen CMT4B, CMT4B1, EC 3.1.3, EC 3.1.3.2, EC 3.1.3.48, KIAA1073EC 3.1.3.-, myotubularin related protein 2, myotubularin-related protein 2
Símbolos de los genes MTMR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: CESLGSQPAAARPPSVDSLSSASTSHSENSVHTKSASVVSSDSISTSADNFSPDLRVLRESNKLAEMEEPPL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8898
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only