Learn More
MTMR12 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18586624 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18586624 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18586624 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297310V
Rabbit Polyclonal Antibody
MTMR12 Polyclonal antibody specifically detects MTMR12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MTMR12
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3-PAP3PAP, 3-phosphatase adapter subunit, KIAA1682FLJ20476, myotubularin related protein 12, myotubularin-related protein 12,3-phosphatase adapter protein, Phosphatidylinositol-3 phosphate 3-phosphatase adapter subunit, phosphatidylinositol-3 phosphate 3-phosphatase adaptor subunit, phosphatidylinositol-3-phosphate associated protein, PIP3AP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MTMR12 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54545
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG