missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTMR12 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585861 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 350
Código de producto.
18585861 0.1 mL, DyLight 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585861

Marca: Novus Biologicals NBP297310UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MTMR12 Polyclonal antibody specifically detects MTMR12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTMR12
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3-PAP3PAP, 3-phosphatase adapter subunit, KIAA1682FLJ20476, myotubularin related protein 12, myotubularin-related protein 12,3-phosphatase adapter protein, Phosphatidylinositol-3 phosphate 3-phosphatase adapter subunit, phosphatidylinositol-3 phosphate 3-phosphatase adaptor subunit, phosphatidylinositol-3-phosphate associated protein, PIP3AP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MTMR12 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54545
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.