missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTH1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18637252 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18637252 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18637252

Marca: Novus Biologicals NBP297131B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MTH1 Polyclonal antibody specifically detects MTH1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTH1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen 8-oxo-7,8-dihydrodeoxyguanosine triphosphatase, EC 3.6.1.-, MTH1Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 1, mutT human homolog 1,8-oxo-dGTPase, nucleoside diphosphate-linked moiety X-type motif 17,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 1,8-oxo-7,8-dihydroguanosine triphosphatase, Nudix motif 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human MTH1 (NP_002443.3; Met1-Val156).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Base Excision Repair, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Modulation of DNA Pools, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4521
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.