missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTF1 Antibody (MTF1/2649), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18500842 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18500842 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18500842

Marca: Novus Biologicals NBP308238JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MTF1 Monoclonal antibody specifically detects MTF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTF1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MTF1/2649
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen metal regulatory transcription factor 1, metal-regulatory transcription factor 1, metal-responsive transcription factor 1, MGC23036, MRE-binding transcription factor, MRE-binding transcription factor-1, MTF-1, Transcription factor MTF-1, zinc regulatory factor, ZRF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human MTF1 protein (Uniprot: Q14872)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4520
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.