Learn More
MTF1 Antibody (MTF1/2649), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18536232 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18536232 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18536232 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308238AF488
Mouse Monoclonal Antibody
MTF1 Monoclonal antibody specifically detects MTF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MTF1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MTF1/2649
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen metal regulatory transcription factor 1, metal-regulatory transcription factor 1, metal-responsive transcription factor 1, MGC23036, MRE-binding transcription factor, MRE-binding transcription factor-1, MTF-1, Transcription factor MTF-1, zinc regulatory factor, ZRF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human MTF1 protein (Uniprot: Q14872)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4520
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ