missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MTCH1 Polyclonal antibody specifically detects MTCH1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MTCH1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | cell proliferation-inducing protein 60, CGI-64, MGC131998, mitochondrial carrier homolog 1, mitochondrial carrier homolog 1 (C. elegans), Presenilin-associated protein, PSAPPIG60 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-250 of human MTCH1 (NP_001258570.1). LYVKLLIQVGHEPMPPTLGTNVLGRKVLYLPSFFTYAKYIVQVDGKIGLFRGLSPRLMSNALSTVTRGSMKKVFPPDEIEQVSNKDDMKTSLKKVVKETSYEMMMQCVSRMLAHPLHVISMRCMVQFVGREAKYSGVLSSIGKIFKEEGLL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?