Learn More
Abnova™ MT3 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16161425
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16161425
Marca: Abnova™ H00004504P01.10ug
Human MT3 full-length ORF ( AAH13081, 1 a.a. - 68 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MDPETCPCPSGGSCTCADSCKCEGCKCTSCKKSCCSCCPAECEKCAKDCVCKGGEAAEAEAEKCSCCQ
Especificaciones
Número de acceso AAH13081
ID de gen (Entrez) 4504
Nombre metallothionein 3
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen GIF, GIFB, GRIF
Símbolo de gen MT3
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer