missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MT-ND4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18683460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18683460 0.1 mL 0.10 ml
18670771 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18683460

Marca: Novus Biologicals NBP2935720.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MT-ND4 Polyclonal antibody specifically detects MT-ND4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MT-ND4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen ND4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 360-459 of mouse MT-ND4 (NP_904337.1). TTQRGKLTNHMINLQPS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4538
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.