Learn More
MT-ATP6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200102594 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30232541 100 μL 100 microlitros
30227447 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30232541
Marca: Novus Biologicals NBP333401100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
MT-ATP6 Monoclonal antibody specifically detects MT-ATP6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MT-ATP6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen ATP synthase F0 subunit 6, ATP6, ATPase subunit 6, ATPase6, MTATP6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 126-226 of human MT-ATP6 (NP_904333.1).,, Sequence:, AHFLPQGTPISLIPMLIIIETISLFIQPMALAVRLTANITAGHLLMHLIGGATLVLMNISPPTATITFIILLLLTILEFAVALIQAYVFTLLVSLYLHDNT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4508
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG