missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ MSPR/Ron Beta Antibody (H5B14) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
MSPR/Ron Beta Monoclonal antibody specifically detects MSPR/Ron Beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MSPR/Ron Beta |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | H5B14 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Alias de gen | CD136, CDw136, Macrophage-stimulating protein receptor beta chain, MSP receptor, NPCA3, p185-Ron, Protein-tyrosine kinase 8, PTK8, Ron |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | MSPR/ RON/ CD136 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?