Learn More
Novus Biologicals™ MSPR/Ron Beta Antibody (Aveo anti-RON) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
MSPR/Ron Beta Monoclonal antibody specifically detects MSPR/Ron Beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MSPR/Ron Beta |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Aveo anti-RON |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q04912 |
| Alias de gen | CD136, CDw136, Macrophage-stimulating protein receptor beta chain, MSP receptor, NPCA3, p185-Ron, Protein-tyrosine kinase 8, PTK8, Ron |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | MSPR/ RON/ CD136 |
| Mostrar más |