Learn More
Novus Biologicals™ MSPR/Ron Beta Antibody (Aveo anti-RON) - Humanized, Novus Biologicals™
Código de producto. 30045047 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30045047 50 μg 50 microgramos
30048183 1 mg 1 miligramo
30047443 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 30045047
Proveedor: Novus Biologicals™ NBP32843650ug
Human Monoclonal Antibody
MSPR/Ron Beta Monoclonal antibody specifically detects MSPR/Ron Beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno MSPR/Ron Beta
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Aveo anti-RON
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q04912
Alias de gen CD136, CDw136, Macrophage-stimulating protein receptor beta chain, MSP receptor, NPCA3, p185-Ron, Protein-tyrosine kinase 8, PTK8, Ron
Especie del huésped Human
Inmunógeno MSPR/ RON/ CD136
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4486
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1