missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSP/MST1 Antibody (OTI1A10), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035053 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30035053 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30035053 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272792APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MSP/MST1 Monoclonal antibody specifically detects MSP/MST1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MSP/MST1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A10
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen D3F15S2, EC 3.4.21, hepatocyte growth factor-like protein homolog, HGFLhepatocyte growth factor-like protein, macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like), Macrophage stimulatory protein, Macrophage-stimulating protein, MSPDNF15S2, NF15S2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 194-462 of human MST1(NP_066278) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4485
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.