Learn More
MSL2L1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18516130 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18516130 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18516130
Marca: Novus Biologicals NBP297602AF532
Rabbit Polyclonal Antibody
MSL2L1 Polyclonal antibody specifically detects MSL2L1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MSL2L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ10546, KIAA1585FLJ54913, male-specific lethal 2 homolog, male-specific lethal 2 homolog (Drosophila), Male-specific lethal 2-like 1, male-specific lethal 2-like 1 (Drosophila), Male-specific lethal-2 homolog 1, MSL-2, MSL2L1, MSL2-like 1, PHNPCC4, PMS2, RING finger protein 184msl-2, RNF184
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MSL2L1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55167
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG